Läs mer
BUCHI Lyovapor™ L-200
Produktkod. 17284714 Handla allt Buchi Produkter
Change view
Inkluderar:
Mobil vagn, vakuumpump, torkkammargrenrör
Torkkammarens grenrör
Vakuumpump, Torkkammargrenrör
Antal hyllor:
4
6
Vakuumpump:
Edwards nXDS6iC
Pfeiffer DUO 6
na
Förpackningsstorlek:
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar Antal hyllor Vakuumpump unitSize
17284714 Torkkammarens grenrör 4 na -
17204734 Torkkammarens grenrör 6 na -
17234724 Mobil vagn, vakuumpump, torkkammargrenrör 4 Edwards nXDS6iC Varje
17254734 Mobil vagn, vakuumpump, torkkammargrenrör 6 Edwards nXDS6iC -
17224724 Vakuumpump, Torkkammargrenrör 4 Edwards nXDS6iC Varje
17244734 Vakuumpump, Torkkammargrenrör 6 Edwards nXDS6iC -
17214724 Mobil vagn, vakuumpump, torkkammargrenrör 4 Pfeiffer DUO 6 Varje
17234734 Mobil vagn, vakuumpump, torkkammargrenrör 6 Pfeiffer DUO 6 Varje
17204724 Vakuumpump, Torkkammargrenrör 4 Pfeiffer DUO 6 -
17224734 Vakuumpump, Torkkammargrenrör 6 Pfeiffer DUO 6 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 17284714 Leverantör BUCHI Leverantörsnummer 11L200IN1422000001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Frystork med Infinite-Control™
  • Högkvalitativ frystorkning (-55 °C, 6 kg)
  • Hög nivå av automatisering
  • Oändlig Control™ inkluderar:
    • Enkel metod att skapa
    • Metoden körs
    • Dataloggning
    • Sjökortsinspelning i realtid och avbrott vid behov
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Freeze Dryer
Kapacitet (metrisk) 6 kg
Kapacitet (engelska) 13.2 lb.
Antal hyllor 4
Temperaturområde (metriskt) -55 °C till +30 °C
Material Rostfritt stål
Vakuumpump na
Inkluderar Torkkammarens grenrör
Höjd (engelska) 20,1 tum.
Längd (engelska) 23.15 tum.
Pluggtyp All except North America
Spänning 240 V