Läs mer
BUCHI Lyovapor L-200 grenrörsställ 12
Handla allt Buchi Produkter
Inkluderar:
Avancerad vakuumkontroll, ingen provtemperatursensor
Avancerad vakuumkontroll, ingen provtemperatursensor, vagn
Vakuumpump:
Edwards nXDS6iC
Ingen vakuumpump
Pfeiffer DUO 6
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Kompakt Lyovapor™ l-200
- Erbjuder frystorkning av hög kvalitet (-55°C, 6 kg) med en hög grad av automatisering.
- Oändlig kontroll™ inkluderar enkel metodskapande, metodkörning, dataloggning, diagramregistrering i realtid och avbrott vid behov från var som helst när som helst.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Freeze Dryer |
| Kapacitet (metrisk) | 6 kg |
| Antal hyllor | 0 |
| Temperaturområde (metriskt) | -55 °C till +30 °C |
| Material | Rostfritt stål |
| Programvara ingår | Nej |
| Vakuumpump | Pfeiffer DUO 6 |
| Inkluderar | Avancerad vakuumkontroll, ingen provtemperatursensor |
| Höjd (engelska) | 20,0787 tum |
| Längd (engelska) | 23,1496 tum |
| Visa mer |