Läs mer
BUCHI Lyovapor L-200 grenrörsställ 24
Produktkod. 17284704 Handla allt Buchi Produkter
Inkluderar:
Avancerad vakuumkontroll, ingen provtemperatursensor
Avancerad vakuumkontroll, ingen provtemperatursensor, vagn
Vakuumpump:
Edwards nXDS6iC
Ingen vakuumpump
Pfeiffer DUO 6
Produktkod. 17284704
Brand: BUCHI 11L200IN0202001001
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Erbjuder frystorkning av hög kvalitet (-55 °C, 6 kg) med en hög grad av automatisering. Oändlig kontroll™ inkluderar enkel metodskapande, metodkörning, dataloggning, diagramregistrering i realtid och avbrott vid behov från var som helst när som helst.
  • Kompakt Lyovapor™ l-200
  • Erbjuder frystorkning av hög kvalitet (-55°C, 6 kg) med en hög grad av automatisering.
  • Oändlig kontroll™ inkluderar enkel metodskapande, metodkörning, dataloggning, diagramregistrering i realtid och avbrott vid behov från var som helst när som helst.
Specifikationer
Typ Freeze Dryer
Kapacitet (metrisk) 6 kg
Antal hyllor 0
Temperaturområde (metriskt) -55 °C till +30 °C
Material Rostfritt stål
Programvara ingår Nej
Vakuumpump Pfeiffer DUO 6
Inkluderar Avancerad vakuumkontroll, ingen provtemperatursensor
Höjd (engelska) 20,0787 tum
Längd (engelska) 23,1496 tum
Pluggtyp All except North America
Spänning 220/240 V