Läs mer
BUCHI Lyovapor™ L-200 Pro Control frystork med 6 uppvärmningsbara hyllor
Handla allt Buchi Produkter
Vakuumpump:
Edwards nXDS6iC
Ingår ej
Pfeiffer DUO 6
Sensortyper:
Hold (Håll)
Temperatur
Programvara ingår:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Högkvalitativ frystorkning (55 C, °6 kg) med en hög grad av automatisering
- Intuitivt gränssnitt gör att alla processparametrar kan ses på ett ögonblick
- En modulär torkkammare är anpassningsbar för att passa applikationsbehov
- Enkel åtkomst till anslutningsventiler, sensorer och vakuumpumpar
Egenskaper
- Temperaturskillnad kan användas med valfria produkttemperaturgivare för slutpunktsbestämning
- Provets skyddstillstånd minskar trycket och stoppar uppvärmningen om provets temperatur stiger över inställda parametrar
- Flexibla torkkammare med justerbara hyllavstånd
- Ett extra gränssnitt kan läggas till och placeras utanför dragskåpet för att styra processen utanför
- Omfattande tjänster finns tillgängliga för applikationssupport, utbildning, förebyggande underhåll och IQ/OQ-dokumentation
Oändlig Control™
- Enkel drift och hantering av metoder
- Dataregistrering och anpassad rapportering
- Processschema och diagram i realtid
- Spara värdefulla prover med provets skyddstillstånd
- Få åtkomst till processparametrar på vilken enhet som helst med bekväma push-meddelanden
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Freeze Dryer |
| Kapacitet (metrisk) | 6 kg |
| Antal hyllor | 6 |
| Temperaturområde (metriskt) | -55 °C till +30 °C |
| Kylmedel | R507 CFC-fri |
| Modell | Lyovapor™ L-200 Pro Control |
| Material | Rostfritt stål |
| Torkkammare | 6 uppvärmningsbara hyllor |
| Gränssnitt | Infinite-Control™ |
| Sensortyper | Temperatur |
| Visa mer |