Läs mer
BUCHI Lyovapor™ L-200 Pro Control frystork med 6 uppvärmningsbara hyllor, grenrör topp 12
Produktkod. 17254854 Handla allt Buchi Produkter
Vakuumpump:
Edwards nXDS6iC
Ingår ej
Pfeiffer DUO 6
Sensortyper:
Hold (Håll)
Temperatur
Programvara ingår:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 17254854
Brand: BUCHI 11L200PH2622113001
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Den kompakta Lyovapor™ L-200 kombinerar högkvalitativ frystorkning (-55 °C, 6 kg) med en hög grad av automatisering. Infinite-Control™ säkerställer enkelt metodskapande, metodkörning, dataloggning, diagramregistrering i realtid och avbrott vid behov var som helst och när som helst.
  • Högkvalitativ frystorkning (55 C, °6 kg) med en hög grad av automatisering
  • Intuitivt gränssnitt gör att alla processparametrar kan ses på ett ögonblick
  • En modulär torkkammare är anpassningsbar för att passa applikationsbehov
  • Enkel åtkomst till anslutningsventiler, sensorer och vakuumpumpar
Egenskaper
  • Temperaturskillnad kan användas med valfria produkttemperaturgivare för slutpunktsbestämning
  • Provets skyddstillstånd minskar trycket och stoppar uppvärmningen om provets temperatur stiger över inställda parametrar
  • Flexibla torkkammare med justerbara hyllavstånd
  • Ett extra gränssnitt kan läggas till och placeras utanför dragskåpet för att styra processen utanför
  • Omfattande tjänster finns tillgängliga för applikationssupport, utbildning, förebyggande underhåll och IQ/OQ-dokumentation
Oändlig Control™
  • Enkel drift och hantering av metoder
  • Dataregistrering och anpassad rapportering
  • Processschema och diagram i realtid
  • Spara värdefulla prover med provets skyddstillstånd
  • Få åtkomst till processparametrar på vilken enhet som helst med bekväma push-meddelanden
Specifikationer
Typ Freeze Dryer
Kapacitet (metrisk) 6 kg
Antal hyllor 6
Temperaturområde (metriskt) -55 °C till +30 °C
Kylmedel R507 CFC-fri
Modell Lyovapor™ L-200 Pro Control
Material Rostfritt stål
Torkkammare 6 uppvärmningsbara hyllor, grenrör topp 12
Gränssnitt Infinite-Control™
Sensortyper Temperatur
Programvara ingår Ja
Vakuumpump Edwards nXDS6iC
För användning med (applikation) Frystorkning, sublimering
Mått (L x B x H) Exteriör 58.5 x 46 x 51 cm
IP-betyg IP 20
Amperage 10 A (Lug)
Pluggtyp All except North America
Spänning 220/240 V
Frekvens 50 Hz
Wattal 1,8 kW (max)
Vikt (metrisk) 75 kg