Läs mer
BUCHI Lyovapor l-200 Hyllor 4
Produktkod. 17224714 Handla allt Buchi Produkter
Change view
Inkluderar:
Avancerad vakuumkontroll, ingen provtemperatursensor
Avancerad vakuumkontroll, ingen provtemperatursensor, vagn
Vakuumpump:
Edwards nXDS6iC
Ingen vakuumpump
Pfeiffer DUO 6
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar Vakuumpump unitSize
17224714 Avancerad vakuumkontroll, ingen provtemperatursensor Ingen vakuumpump Varje
17234714 Avancerad vakuumkontroll, ingen provtemperatursensor, vagn Ingen vakuumpump -
17244714 Avancerad vakuumkontroll, ingen provtemperatursensor Pfeiffer DUO 6 -
17254714 Avancerad vakuumkontroll, ingen provtemperatursensor, vagn Pfeiffer DUO 6 -
17264714 Avancerad vakuumkontroll, ingen provtemperatursensor Edwards nXDS6iC -
17274714 Avancerad vakuumkontroll, ingen provtemperatursensor, vagn Edwards nXDS6iC -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17224714 Leverantör BUCHI Leverantörsnummer 11L200IN1412000001
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Erbjuder frystorkning av hög kvalitet (-55 °C, 6 kg) med en hög grad av automatisering. Oändlig kontroll™ inkluderar enkel metodskapande, metodkörning, dataloggning, diagramregistrering i realtid och avbrott vid behov från var som helst när som helst.
  • Kompakt Lyovapor™ l-200
  • Erbjuder frystorkning av hög kvalitet (-55°C, 6 kg) med en hög grad av automatisering.
  • Oändlig kontroll™ inkluderar enkel metodskapande, metodkörning, dataloggning, diagramregistrering i realtid och avbrott vid behov från var som helst när som helst.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Freeze Dryer
Kapacitet (metrisk) 6 kg
Antal hyllor 4
Temperaturområde (metriskt) -55 °C till +30 °C
Material Rostfritt stål
Programvara ingår Nej
Vakuumpump Ingen vakuumpump
Inkluderar Avancerad vakuumkontroll, ingen provtemperatursensor
Höjd (engelska) 20,0787 tum
Längd (engelska) 23,1496 tum
Pluggtyp All except North America
Spänning 220/240 V