Läs mer
BUCHI Lyovapor L-200 Hyllor 6
Produktkod. 17294724 Handla allt Buchi Produkter
Change view
Inkluderar:
Avancerad vakuumkontroll, ingen provtemperatursensor
Avancerad vakuumkontroll, ingen provtemperatursensor, vagn
Vakuumpump:
Edwards nXDS6iC
Ingen vakuumpump
Pfeiffer DUO 6
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar Vakuumpump unitSize
17294724 Avancerad vakuumkontroll, ingen provtemperatursensor, vagn Edwards nXDS6iC -
17244724 Avancerad vakuumkontroll, ingen provtemperatursensor Ingen vakuumpump -
17254724 Avancerad vakuumkontroll, ingen provtemperatursensor, vagn Ingen vakuumpump Varje
17264724 Avancerad vakuumkontroll, ingen provtemperatursensor Pfeiffer DUO 6 -
17274724 Avancerad vakuumkontroll, ingen provtemperatursensor, vagn Pfeiffer DUO 6 -
17284724 Avancerad vakuumkontroll, ingen provtemperatursensor Edwards nXDS6iC -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17294724 Leverantör BUCHI Leverantörsnummer 11L200IN1612003101
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Erbjuder frystorkning av hög kvalitet (-55 °C, 6 kg) med en hög grad av automatisering. Oändlig kontroll™ inkluderar enkel metodskapande, metodkörning, dataloggning, diagramregistrering i realtid och avbrott vid behov från var som helst när som helst.
  • Kompakt Lyovapor™ l-200
  • Erbjuder frystorkning av hög kvalitet (-55°C, 6 kg) med en hög grad av automatisering.
  • Oändlig kontroll™ inkluderar enkel metodskapande, metodkörning, dataloggning, diagramregistrering i realtid och avbrott vid behov från var som helst när som helst.
Specifikationer
Typ Freeze Dryer
Kapacitet (metrisk) 6 kg
Antal hyllor 6
Temperaturområde (metriskt) -55 °C till +30 °C
Material Rostfritt stål
Programvara ingår Nej
Vakuumpump Edwards nXDS6iC
Inkluderar Avancerad vakuumkontroll, ingen provtemperatursensor, vagn
Höjd (engelska) 20,0787 tum
Längd (engelska) 23,1496 tum
Pluggtyp All except North America
Spänning 220/240 V