Innehåller
Loyvapor L-210 har banbrytande EcoStream-teknik, vilket gör den till den mest miljövänliga frysttorken i laboratoriet
Kräver
Loyvapor L-210 har banbrytande EcoStream-teknik, vilket gör den till den mest miljövänliga frysttorken i laboratoriet
- -55 °C-kondensator lämplig för vattenbaserade och organiska lösningsmedelsblandningar
- 6 kg iskondensationskapacitet för standardlaboratorieapplikationer
- EcoStream-teknologin använder naturliga kylvätskor
- Global uppvärmningspotential (GWP) på endast 4
- Minskad värmeutsläpp och bullerutsläpp i laboratoriet
- Infinite-Control Teknik erbjuder processkontroll via display, mjukvara och mobilapp
- Provskyddsläge förhindrar provkollaps
Beställningsinfo
frystork, lyofilisator
Certifikat
Loyvapor L-210 har banbrytande EcoStream-teknik, vilket gör den till den mest miljövänliga frysttorken i laboratoriet
Uppfyllande
Loyvapor L-210 har banbrytande EcoStream-teknik, vilket gör den till den mest miljövänliga frysttorken i laboratoriet
Garanti
frystork, lyofilisator
Loyvapor L-210 har banbrytande EcoStream-teknik, vilket gör den till den mest miljövänliga frysttorken i laboratoriet
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Frystork |
| Kapacitet (metrisk) | 6 kg is |
| Antal hyllor | 0 |
| Temperaturområde (metriskt) | -55 °C |
| Modell | L-210 Pro avfrostning |
| Material | Rostfritt stål |
| Pluggtyp | Nordamerika |
| Spänning | 220/240 V |