Beskrivning
- Låg miljöpåverkansfaktor
- -85 °C kondensor lämplig för vattenhaltiga och organiskt baserade lösningsmedelsblandningar
- 4,5 L kondenseringskapacitet för standardlaboratorieapplikationer
- EcoStream-tekniken använder naturliga kylmedel
- Global Warming Potential (GWP) på endast 4
- Minskad värmeeffekt och buller i labbet
- Infinite-control teknologi erbjuder processkontroll via display, mjukvara och mobilapp
- Provskyddsläge förhindrar provkollaps
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Bänk frystork |
| Kapacitet (metrisk) | 4.5 L |
| Antal hyllor | 0 |
| Temperaturområde (metriskt) | Omgivningstemperatur till -105 °C |
| Material | Rostfritt stålspole och uppsamlarkammare |
| Stil | Inte mjukvarukompatibel |
| Certifikat och efterlevnad | Låg miljöpåverkansfaktor |
| Pluggtyp | Nordamerika |
| Spänning | 220/240 V |