Läs mer
BUCHI Lyovapor™ L-250 frystork
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-200068042 Handla allt Buchi Produkter
Change view
Stil:
Inte mjukvarukompatibel
Programvara kompatibel
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Stil
18824171 Programvara kompatibel
30130642 Inte mjukvarukompatibel
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 18824171 Leverantör BUCHI Leverantörsnummer 11L250PH0000
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De Lyovapor™ L-250 har banbrytande EcoStream-teknik, vilket gör den till den mest miljövänliga laboratoriefrystorken.
  • Låg miljöpåverkansfaktor
  • -85 °C kondensor lämplig för vattenhaltiga och organiskt baserade lösningsmedelsblandningar
  • 4,5 L kondenseringskapacitet för standardlaboratorieapplikationer
  • EcoStream-tekniken använder naturliga kylmedel
  • Global Warming Potential (GWP) på endast 4
  • Minskad värmeeffekt och buller i labbet
  • Infinite-control teknologi erbjuder processkontroll via display, mjukvara och mobilapp
  • Provskyddsläge förhindrar provkollaps
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Bänk frystork
Kapacitet (metrisk) 4.5 L
Antal hyllor 0
Temperaturområde (metriskt) Omgivningstemperatur till -105 °C
Material Rostfritt stålspole och uppsamlarkammare
Stil Programvara kompatibel
Certifikat och efterlevnad Låg miljöpåverkansfaktor
Pluggtyp Nordamerika
Spänning 220/240 V