Läs mer
BUCHI Lyovapor L-250 frystork
Produktkod. 31114607 Handla allt Buchi Produkter
Change view
Modell:
Fördel
Grundläggande
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell
31114607 Fördel
31114604 Grundläggande
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 31114607 Leverantör BUCHI Leverantörsnummer 11L250PH1000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
L-250 har banbrytande EcoStream-teknik, vilket gör den till den mest miljövänliga frosttorken i laboratoriet
  • -85 °C-kondensor lämplig för vattenbaserade och organiska lösningsmedelsblandningar
  • 4,5 L kondensationskapacitet för standardlaboratorieapplikationer
  • EcoStream-teknologin använder naturliga kylvätskor
  • Global uppvärmningspotential (GWP) på endast 4
  • Minskad värmeutsläpp och bullerutsläpp i laboratoriet
  • Infinite-Control Teknik erbjuder processkontroll via display, mjukvara och mobilapp
  • Provskyddsläge förhindrar provkollaps
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 4.5 L
Sublimeringshastighet ≤4 l
Antal hyllor 0
Temperaturområde (metriskt) Omgivningstemperatur till -105 °C
Kylmedel R290, R600, R1150
Modell Fördel
Material Rostfritt stål
Torkkammare Hold (Håll)
Certifikat och efterlevnad ACT Etikettcertifierad
Djup (metriskt) 64.5 cm
Bredd (metrisk) 50.3 cm
Höjd (metrisk) 51.0 cm
IP-betyg IP20
Amperage 1 300 VA
Pluggtyp Nordamerika
Spänning 220/240 V
Vikt (metrisk) 67.4 kg