Läs mer
Labconco™ Lyph-Lock™ Kolvförsegling
Produktkod. 15153055 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 mL, 50 mL
100 mL, 250 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15153055 100 mL, 250 mL Varje
15133055 25 mL, 50 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15153055 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 7559200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1310.00 SEK
    1157.22 SEK / Paket med 1
    Save 152.78 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Tredelade kolvar för frystorkning av prover. Ger en högvakuumförsegling för effektiv lyofilisering.
Välj din Lyph-Lock Kolvar baserade på dina provstorlekar. Kolvar bör fyllas till högst en tredjedel av volymen så att maximal yta uppnås och effektiv lyofilisering säkerställs.
  • Flexibel, silikongummitätning greppar upptill och nedtill och håller dem säkert ihop under förfrysning och lyofilisering
  • En komplett Lyph-Lock Kolven innehåller en topp och botten av glas samt en gummiringstätning
  • Topp och botten är höghållfast borosilikatglas
  • Seal är ett flexibelt, icke-kontaminerande silikongummi
  • Toppar, bottnar och tätningar finns separat som ersättningskomponenter
  • Adaptrar krävs för att fästa flaskor till frystorra ventilportar (säljs separat)
  • Borosilikatglas har maximal temperatur är 490° C och silikon maxtemperatur är 450° C
  • Platt botten minskar spill och ger bättre balans
  • Kompatibel med alla stora märken av laboratoriefrystorkar
  • Hela kolven kan autoklaveras
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 mL, 250 mL
Material Silikongummi
För användning med (utrustning) 100 och 250 ml Lyph-Lock Kolvar