Läs mer
Labconco™ Lyph-Lock™ Kolvförsegling
Produktkod. p-7111367 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL, 50 mL
100 mL, 250 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15133055
Brand: Labconco™ 7559000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tredelade kolvar för frystorkning av prover. Ger en högvakuumförsegling för effektiv lyofilisering.
Välj din Lyph-Lock Kolvar baserade på dina provstorlekar. Kolvar bör fyllas till högst en tredjedel av volymen så att maximal yta uppnås och effektiv lyofilisering säkerställs.
  • Flexibel, silikongummitätning greppar upptill och nedtill och håller dem säkert ihop under förfrysning och lyofilisering
  • En komplett Lyph-Lock Kolven innehåller en topp och botten av glas samt en gummiringstätning
  • Topp och botten är höghållfast borosilikatglas
  • Seal är ett flexibelt, icke-kontaminerande silikongummi
  • Toppar, bottnar och tätningar finns separat som ersättningskomponenter
  • Adaptrar krävs för att fästa flaskor till frystorra ventilportar (säljs separat)
  • Borosilikatglas har maximal temperatur är 490° C och silikon maxtemperatur är 450° C
  • Platt botten minskar spill och ger bättre balans
  • Kompatibel med alla stora märken av laboratoriefrystorkar
  • Hela kolven kan autoklaveras
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 25 mL, 50 mL
Material Silikongummi
För användning med (utrustning) 25 och 50 ml Lyph-Lock Kolvar