Läs mer
Labconco™ Lyph-Lock™ Flask Top
Handla allt Labconco Corporation Produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL, 50 mL
100 mL, 250 mL
500 mL, 750 mL, 1000 mL
Standard konisk fog:
19/38
20/40
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Välj din Lyph-Lock Kolvar baserade på dina provstorlekar. Kolvar bör fyllas till högst en tredjedel av volymen så att maximal yta uppnås och effektiv lyofilisering säkerställs.
- Flexibel, silikongummitätning greppar upptill och nedtill och håller dem säkert ihop under förfrysning och lyofilisering
- En komplett Lyph-Lock Kolven innehåller en topp och botten av glas samt en gummiringstätning
- Topp och botten är höghållfast borosilikatglas
- Seal är ett flexibelt, icke-kontaminerande silikongummi
- Toppar, bottnar och tätningar finns separat som ersättningskomponenter
- Adaptrar krävs för att fästa flaskor till frystorra ventilportar (säljs separat)
- Borosilikatglas har maximal temperatur är 490° C och silikon maxtemperatur är 450° C
- Platt botten minskar spill och ger bättre balans
- Kompatibel med alla stora märken av laboratoriefrystorkar
- Hela kolven kan autoklaveras
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL, 750 mL, 1000 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| För användning med (utrustning) | 500, 750, 1000 ml Lyph-Lock Flaska botten och försegla |
| Standard konisk fog | 20/40 |