Beskrivning
Komplett tredelad kolv består av höghållfast borosilikatglas gjuten topp och botten med silikongummitätning
- Med 24/40 leder
- Tätningen greppar upp och ned på ett —säkert sätt kommer aldrig i kontakt med provet
- Platt botten
- Bred mun låter dig ladda prover enkelt och frystorka snabbt
- Kompatibel med Labconco , Virtis™ och andra stora märken av frystorkar
- Kolvar bör fyllas till högst en tredjedel av volymen så att maximal yta uppnås för effektiv lyofilisering
Nödvändiga tillbehör
- Adaptrar krävs för att fästa flaskor till frystorra ventilportar
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (engelska) Yttre | 3,55 tum. |
| Kapacitet (metrisk) | 750 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| Höjd (engelska) | 5,7 tum. |
| Höjd (metrisk) | 14.5 cm |
| Inkluderar | Komplett tredelad kolv består av höghållfast borosilikatglas gjuten topp och botten med silikongummitätning |
| Produkttyp | Kolvsats |
| Standard konisk fog | 24/40 |
| Vikt (engelska) | 3 lb. |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Visa mer |