Läs mer
Labconco™ Lyph-Lock™ Frystorka kolvmontering
Produktkod. 10734131 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10734131 250 mL Varje
10335130 500 mL Varje
10395170 1000 mL Varje
10417400 100 mL -
10318559 50 mL Varje
10053612 750 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10734131 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 7554600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5695.00 SEK
    5062.91 SEK / Paket med 1
    Save 632.09 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Komplett tredelad kolv består av höghållfast borosilikatglas gjuten topp och botten med silikongummitätning
  • Med 24/40 leder
  • Tätningen greppar upp och ned på ett —säkert sätt kommer aldrig i kontakt med provet
  • Platt botten
  • Bred mun låter dig ladda prover enkelt och frystorka snabbt
  • Kompatibel med Labconco , Virtis™ och andra stora märken av frystorkar
  • Kolvar bör fyllas till högst en tredjedel av volymen så att maximal yta uppnås för effektiv lyofilisering
Nödvändiga tillbehör
  • Adaptrar krävs för att fästa flaskor till frystorra ventilportar
Specifikationer
Diameter (engelska) Yttre 2,33 tum.
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Material Borsilikatglas
Höjd (engelska) 4,33 tum
Höjd (metrisk) 11 cm
Inkluderar Komplett tredelad kolv består av höghållfast borosilikatglas gjuten topp och botten med silikongummitätning
Produkttyp Kolvsats
Standard konisk fog 24/40
Vikt (engelska) 3 lb.
Disponibel Återanvändbar
Mun stil Gemensam
Bottenform Plan
Diameter (metrisk) Yttre 59.2 mm
Vikt (metrisk) 1.4 kg