Beskrivning
- Enhetlig provtjocklek möjliggör effektivare torkning och standardisering av arbetsflöden.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Basform |
| Färg | Grå |
| Material | Rostfritt stål |
| Djup (engelska) | 7,7 tum |
| Djup (metriskt) | 19.56 cm |
| Bredd (engelska) | 6,8 tum |
| Bredd (metrisk) | 17.27 cm |
| Längd (engelska) | 6,7 tum |
| Längd (metrisk) | 17.02 cm |