Beskrivning
- Inkluderar 4 uppvärmda hyllor med kontroll från omgivningstemperatur till 50 °C för optimerad lyofilisering.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Uppvärmd produkthylla |
| Antal hyllor | 4 |
| Temperaturområde (metriskt) | Upp till 60 °C |
| Material | Rostfritt stål (304) |
| Pluggtyp | Schuko |
| Spänning | 230 V |