Läs mer
Lyral, mixture of isomers, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lyral (mixture of isomers) |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H22O2/c1-13(2,15)9-3-4-11-5-7-12(10-14)8-6-11/h5,10,12,15H,3-4,6-9H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 210.162 |