Läs mer
Lys05, MedChemExpress
Beskrivning
Lys05 (Lys01 trihydrochloride) is a novel lysosomal autophagy inhibitor with IC50 values of 3.6, 3.8, 6 and 7.9 μM for 1205Lu, c8161, LN229 and HT-29 cell line in the MTT assay.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lys05 |
| CAS | 1391426-24-6 |
| Färg | Light Brown |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C23H26Cl5N5 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Lys01 trihydrochloride |
| Löslighetsinformation | DMSO : 25 mg/mL (45.48 mM; ultrasonic and adjust pH to 2 with HCl) ∣H2O : 6.4 mg/mL (11.64 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CN(CCNC1=CC=NC2=C1C=CC(Cl)=C2)CCNC3=CC=NC4=CC(Cl)=CC=C43.[H]Cl.[H]Cl.[H]Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 549.75 |
| Visa mer |