missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Lysergol, Mikromol™

Produktkod. 30050962
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30050962 25 mg
30049339 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30050962 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0097.060025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Lysergol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Lysergol
CAS 602-85-7
Analyt- eller komponentnamn Lysergol
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C16 H18 N2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym (8beta)-9,10-Didehydro-6-methylergoline-8-methanol, Ergoline-8beta-methanol, 9,10-didehydro-6-methyl- (8CI), Lysergol (6CI,7CI), Indolo[4,3-fg]quinoline, ergoline-8-methanol deriv., NSC 196867
InChI formel InChI=1S/C16H18N2O/c1-18-8-10(9-19)5-13-12-3-2-4-14-16(12)11(7-17-14)6-15(13)18/h2-5,7,10,15,17,19H,6,8-9H2,1H3/t10-,15-/m1/s1
LEDER CN1C[C@H](CO)C=C2[C@H]1Cc3c[nH]c4cccc2c34
IUPAC-namn [(6aR,9R)-7-methyl-6,6a,8,9-tetrahydro-4H-indolo[4,3-fg]quinoline-9-yl]methanol
Molekylvikt (g/mol) 254.33
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 254.1419 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.