Läs mer
Lysinhydroklorid (L-lysinhydroklorid), Mikromol™
Produktkod. 30049546
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30049546 250 mg
1 options
Produktkod. 30049546 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1521.000250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Lysinhydroklorid (L-lysinhydroklorid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Lysine hydrochloride
CAS 657-27-2
Analyt- eller komponentnamn L-Lysine hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C6 H14 N2 O2 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym L-Lysine, hydrochloride (1:1), L-Lysine, monohydrochloride (9CI), Lysine, monohydrochloride, L- (8CI), Bovi-Lysine, Darvyl, L-(+)-Lysine monohydrochloride, L-Gen, L-Lysine hydrochloride, L-Lysine monohydrochloride, Lyamine, Lysine hydrochloride, Lysine monohydrochloride, Lysion, NSC 9253, Relys, Lysine hydrochloride, (S)-2,6-diaminohexanoic acid hydrochloride, Trans-Amininoalcohol Hydrochloride, Lysine Dihydrochloride, Acetamido Alcohol, Saturated Aminoalcohol Hydrochloride, Aminoalcohol Hydrochloride, Amino Acid, Conjugated Amino Acid
InChI formel InChI=1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1
LEDER Cl.NCCCC[C@H](N)C(=O)O
IUPAC-namn (2S)-2,6-diaminohexansyra; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 182.65
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 182,0822 g/mol