Läs mer
R&D Systems™ Lysine (K)-specific Demethylase 5B/KDM5B/JARID1B Antibody Blocking Peptide
Produktkod. 18484461
Change view
Kvantitet:
0,1 mg
Produktkod. Kvantitet
18484461 0,1 mg
1 options
Produktkod. 18484461 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer NBP197310PEP
 Begränsad artikel
A Novus product, part of R&D Systems. Blocking Peptide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gen-ID (Entrez) 10765
Produktlinje Novus
Koncentration 1 mg/mL
Innehåll och lagring Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
För användning med (applikation) This peptide is useful as a blocking peptide for NBP1-97310. For further blocking peptide related protocol, click here .
Gene Alias CT31FLJ10538, EC 1.14.11, EC 1.14.11.-, homolog 1A, JARID1BFLJ16281, jumonji, AT rich interactive domain 1B, Jumonji, AT rich interactive domain 1B (RBP2-like), lysine (K)-specific demethylase 5B, PLU-1FLJ12459, PLU1FLJ23670, PUT1, RBBP2H1, RBBP2H1AFLJ12491, RBP2-H1, Retinoblastoma-binding protein 2 homolog 1
Gensymbol KDM5B
Kvantitet 0,1 mg
Forskningskategori Cancer, Epigenetics
Förvaringsbuffert Peptide dissolved in dH20. Contains no BSA.