Läs mer
Thermo Scientific™ Lysine Medium (Dehydrated)
Produktkod. 10442453
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. 10442453
Brand: Thermo Scientific™ CM0191B
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Isolera och räkna upp vilda jästsvampar som påträffas vid bryggning samtidigt som du undertrycker pitchingjäst med detta specialdesignade medium.
Isolate and enumerate wild yeasts encountered in brewing while suppressing pitching yeasts with Thermo Scientific™ Oxoid™ Lysine Medium (Dehydrated). This complex, synthetic medium is based on the original formula of Morris and Eddy1 which utilizes the susceptibility of pitching yeasts to lysine to differentiate it from the wild yeast.
Morris och Eddy 1 beskrev detta komplexa medium för isolering och uppräkning av vildjäst i pitchjäst i bryggeriindustrin. Walters och Thiselton 2 använde ett flytande syntetiskt medium innehållande lysin som enda kvävekälla och fann att många typer av jäst använder lysin. Senare formulerade Morris och Eddy 1 även fast lysinmedium. De flesta av Saccharomyces -stammarna som används i bryggeriindustrin och andra fermentativa industrier använder inte lysin, medan de vilda stammarna gör det.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Lysin Medium Bas; 500 g
Form Pulver
Produkttyp Dehydrerade kulturmedier
Kvantitet 500 g
Avkastning För 7,6L medium
Endast för laboratorieoratorieanvändning