Läs mer
MP Biomedicals™ TallPrep™ Lyseringsmatris A, 4,5 ml rör
Produktkod. p-6814364 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
100 x 4,5 ml rör
25 x 4,5 ml rör
50 x 4,5 ml rör
Förpackningsstorlek:
112.5ml
Paket med 100
Paket med 25
Paket med 50
Produktkod. 15232850
Brand: MP Biomedicals™ 116970025
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
TallPrep™ Lysing Matrix A innehåller granatmatris och keramiska sfärer för att mala eller lysera djur- och växtvävnader, insekter, bakterier, jäst, svampar och alger.
Lyseringsmatris A-rör innehåller granatmatris och 1/4 tum keramiska sfärer för slipning och lysering av en rad provtyper. Malningsmatrisen är kemiskt insatt och kommer inte att binda nukleinsyror. För användning på FastPrep instrument eller valfri pärlvisp.
  • Rörstorlek: 4,5 ml
  • Provtyper: Djurvävnad, växter, insekter, nematoder, bakterier, jäst, svampar, alger
  • Pärlmaterial: Granatflingor och två keramiska kulor med en diameter på 6,35 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ av pärla Granatflingor och keramiska sfärer
Innehåll och lagring Förvara i rumstemperatur.
Provtyp Djurvävnader, Växter, Insekter, Maskar, Bakterier, Jästsvampar, Svampar, Alger
DNas Dnasfri
För användning med (utrustning) FastPrep instrument eller andra pärlvispare
För användning med (applikation) Nukleinsyraisolering och rening, homogenisering
Matris Lyseringsmatris A
Kvantitet 25 x 4,5 ml rör
RNase Rnasfri
Provvolym Upp till 0,5 g per förberedelse
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.