Läs mer
MP Biomedicals™ Lyseringsmatris B, 2 mL rör
Produktkod. 11452410 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 x 2 ml rör
50 x 2 ml rör
500 x 2 ml rör
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
Paket med 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11452410 50 x 2 ml rör Paket med 50
11462410 100 x 2 ml rör Paket med 100
11472410 500 x 2 ml rör Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11452410 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 116911050
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lysing Matrix B innehåller 0,1 mm kiseldioxidsfärer för lysering av bakterier och sporer.
Lysing Matrix B-rör innehåller 0,1 mm kiseldioxidsfärer och används med FastPrep instrument eller liknande pärlvispare för att lysera bakterier, svampvävnad och sporer.
  • Rörstorlek: 2 ml
  • Provtyper: Grampositiva och negativa bakterier, svampvävnad, sporer
  • Pärlmaterial: 0,1 mm kiselkulor
Specifikationer
Typ av pärla Silika sfärer
Innehåll och lagring Förvara i rumstemperatur.
Formatera Provrör
Provtyp Bakterier, Svampar, Jord, Djurvävnader
DNas Dnasfri
För användning med (utrustning) FastPrep instrument eller andra pärlvispare
För användning med (applikation) Nukleinsyraisolering och rening, homogenisering
Matris Lyseringsmatris B
Produkttyp Lysingmatrisen
Kvantitet 50 x 2 ml rör
RNase RNase-fri
Visa mer Visa mindre
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.