Läs mer
MP Biomedicals™ Lysing Matrix E, 96-rörsställ
Produktkod. 17737524 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 st
10-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
17737524 1 st -
15252870 10-pack Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17737524 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 116984001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3165.00 SEK
    3014.56 SEK / Paket med 1
    Save 150.44 SEK
    4% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lysing Matrix E-rör innehåller 1,4 mm keramiska sfärer, 0,1 mm kiseldioxidsfärer och en 4 mm glaskula. Används för att mala jord, sediment, vatten, avföring, slam, kompost, rhizosfär. För användning på FastPrep™ instrument eller valfri pärlvisp.
  • Produktöversikt:
    • Lysing Matrix E, 96-Well Rack levereras med 1,2 mL kluster-strip-rör och lockenheter.
    • Varje rör är förfyllt med 1,4 keramiska sfärer, 0,1 mm silikakulor och 1 (en) 4 mm glaskula.
    • Kommer inte att binda nukleinsyror.
  • Tillämpningar: Lysing Matrix E kan också vara effektiv vid lysering av blandade prover, såsom mikrob-infekterad vävnad, och kan användas vid RNA-extraktion från tumörer och andra svåra vävnader.
  • Provtyp: Avföring, jord, avloppsvatten, miljövatten, slam, tumör
  • Provvolym:≤ 80 mg per preparat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ av pärla 1,4 mm keramiska sfärer, 0,1 mm kiselkulor, 4 mm glaspärlor
Provtyp Jord, Miljö, Avföring
DNas Dnasfri
För användning med (utrustning) FastPrep-96
För användning med (applikation) Nukleinsyraisolering och rening, homogenisering
Matris Lysing Matrix E
Antal reaktioner 96
Kvantitet 1 st
RNase RNase-fri
Provvolym mindre än 80 mg per prep
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.