Läs mer
MP Biomedicals™ TeenPrep™ Lyseringsmatris F, 15 ml rör
Produktkod. 11491555 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
50 x 15 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. 11491555
Brand: MP Biomedicals™ 116935050
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
TeenPrep™ Lyseringsmatris F, 15 mL Rör används för att isolera RNA och protein från prover. Lyseringsmatris F är användbar i applikationer som isolering av intakta organeller och supermolekylära strukturer där lysförhållandena kräver hög inverkan men låg skjuvning.
  • Slagtåliga 15 ml rör innehåller 1,6 mm aluminiumoxidpartiklar och 1,6 mm kiselkarbidpartiklar
  • Med vita kepsar
  • Specifik vikt: aluminiumoxid, 3,95; Kiselkarbid, 3,20
  • Nukleinsyraisolering och rening
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 15 mL
Provtyp Bakterier (Gram +/-), Djurvävnader, Svampar, Växter, Korallemulsioner, Forma
DNas Dnasfri
För användning med (applikation) Nukleinsyraisolering och rening, molekylärbiologi, genuttryck, mikrobiologisk analys
Matris Lyseringsmatris F
Molekylformel aluminiumoxid, Al2O3; Kiselkarbid, SiC
Kvantitet 50 x 15 mL
RNase Rnasfri
Om inget annat anges, endast för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänskligt bruk.