Läs mer
MP Biomedicals™ Lysing Matrix S, 96-rörstativ
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
1 st
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Produktöversikt: Varje slagtålig 1,2 ml brunn innehåller fyra (4) 1/8 tum. (3,175 mm) pärlor i rostfritt stål. Används för att bryta hårda/spröda prover. Specialtillämpningar inkluderar RNA- och proteinextraktion från svåra prover där lysering endast genom impaktion är att föredra med minimala mängder mekanisk skjuvning.
- Applikationer: Metallpärlor Lysing Matrix används för att bryta hårda/spröda prover. Specialtillämpningar inkluderar RNA- och proteinextraktion från svåra prover där lysering endast genom impaktion är att föredra med minimala mängder mekanisk skjuvning.
Specifikationer
Specifikationer
| DNas | Dnasfri |
| För användning med (utrustning) | FastPrep-96 |
| För användning med (applikation) | Provberedning, Provlys, Nukleinsyraisolering och rening, Molekylärbiologi, Genuttryck, Mikrobiologisk analys, Genfunktion, Genreglering |
| Matris | Lysing Matrix S |
| Kvantitet | 1 st |
| RNase | Rnasfri |
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.