Läs mer
Invitrogen™ Lyseringslösning, helblodslyseringslösning
Produktkod. 10292873
Volym (metrisk):
25 ml
100 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10292873
Brand: Invitrogen™ GAS010S100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Lyseringslösning, helblodslyseringslösning
Invitrogen Cal-Lyse™ är en lyseringslösning formulerad för att möjliggöra lysering av erytrocyter i prover av antikoagulerat humant perifert blod. Invitrogen Cal-Lyse™ lyseringslösning är avsedd att användas som ett hjälpmedel vid räkning av leukocyter som har färgats med monoklonala antikroppar för flödescytometrisk analys.
Se en urvalsguide för alla celllys- och konserveringslösningar och produkter relaterade till provfixering och permeablisering, blockerande reagenser och information om användning av Dynabeads™ för cellisolering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
  • Hållbarhet: 24 månader från tillverkningsdatum
  • Kvantitet 100 mL
    Volym (metrisk) 100 mL
    Reagenstyp Celllysbuffert
    Frakt skick Rumstemperatur
    Produkttyp Helblodslyseringslösning