Läs mer
Invitrogen™ Lyseringslösning, helblodslyseringslösning
Volym (metrisk):
25 ml
100 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Invitrogen Cal-Lyse™ är en lyseringslösning formulerad för att möjliggöra lysering av erytrocyter i prover av antikoagulerat humant perifert blod. Invitrogen Cal-Lyse™ lyseringslösning är avsedd att användas som ett hjälpmedel vid räkning av leukocyter som har färgats med monoklonala antikroppar för flödescytometrisk analys.
Se en urvalsguide för alla celllys- och konserveringslösningar och produkter relaterade till provfixering och permeablisering, blockerande reagenser och information om användning av Dynabeads™ för cellisolering.
Se en urvalsguide för alla celllys- och konserveringslösningar och produkter relaterade till provfixering och permeablisering, blockerande reagenser och information om användning av Dynabeads™ för cellisolering.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras vid rumstemperatur. |
| Kvantitet | 25 mL |
| Volym (metrisk) | 25 ml |
| Reagenstyp | Fullblodslysbuffert |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| För användning med (applikation) | Flödescytometri |
| Produkttyp | Helblodslyseringslösning |