Läs mer
Lysino Norleucine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lysinonorleucine |
| InChI formel | InChI=1S/C12H25N3O4/c13-9(11(16)17)5-1-3-7-15-8-4-2-6-10(14)12(18)19/h9-10,15H,1-8,13-14H2,(H,16,17)(H,18,19)/t9-,10-/m0/s1 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Formel vikt | 275.1845 |
| Frakt skick | Room Temperature |