Läs mer
Lysinoalanine Hydrochloride Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lysinoalanine Hydrochloride Salt |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| InChI formel | N[C@@](C(O)=O)([H])CCCCNCC(N)([H])C(O)=O.[xHCl] |
| Kvantitet | 50 mg |
| Formel vikt | 269.11 |
| Procent renhet | >95% |
| Frakt skick | Room Temperature |