Läs mer
MedChemExpress Lysipressin
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 50-57-7 |
| Innehåll och lagring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Molekylvikt (g/mol) | 1056.22 g/mol |
| Produkttyp | Natural Products |
| Kvantitet | 2 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | H2O : 100 mg/mL (94.68 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | Lysine vasopressin∣ [Lys8]-Vasopressin |