Läs mer
Invitrogen™ Lys/bindningsbuffert för Dynabeads™ mRNA reningssatser
Produktkod. 15622809
Change view
Kvantitet:
1 x 60 ml
Förpackningsstorlek:
60ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15622809 1 x 60 ml 60ml
1 options
Produktkod. 15622809 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A33562
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Denna lysis/bindningsbuffert ingår i Dynabeads™ mRNA-reningssatser.
Denna lyserings-/bindningsbuffert ingår i det följande Dynabeads™ mRNA-reningssatser (kat. nr. 61011, 61012 och 61021). Den görs tillgänglig separat för applikationer som kräver mer lyserings-/bindningsbuffert än vad som tillhandahålls i satsen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 1 x 60 mL, förvara (vid 2 °C till 8 °C)
Produktlinje Dynabeads
Kvantitet 1 x 60 ml