Läs mer
Thermo Scientific™ Lyseringsbuffert 1 + RNase för livsmedels-ID
Kvantitet:
4 x 0,5 l + 2 x 10 mg
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Beskrivning
- Rekommenderas för användning med PrepSEQ Nucleic Acid Extraction Kit (4480466) för att förbereda DNA för kött-ID och GMO-testning från livsmedels- och foderprover
- Protokoll som använder Lysis Buffer 1 + RNase i kombination med PrepSEQ Nucleic Acid Extraction Kit kan lätt automatiseras på Thermo Scientific™ KingFisher™ ml Food Protection Purification System-plattform
- Minskar praktisk tid och ökar reproducerbarheten av DNA-extraktionsproceduren
- Det renade DNA:t kan sedan användas i PCR eller andra molekylärbiologiska tekniker
Renat DNA är väl lämpat för användning med följande mat- och fodertestsatser:
- TaqMan GMO Screening Kit (4466334)
- TaqMan Roundup Ready Soya Quantification Kit (4466335)
- TaqMan GMO majs kvantifieringssats (4481972)
- RapidFinder Beef ID Kit (A24391)
- RapidFinder Pork ID Kit (A24392)
- RapidFinder Equine ID Kit (A15570)
- RapidFinder Poultry ID Kit (A24397)
- RapidFinder Chicken ID Kit (A24393)
- RapidFinder Turkiet ID-kit (A24394)
- RapidFinder Ruminent ID Kit (A24396)
Inkluderar
- 4 x 0,5 L flaskor med Lysis Buffer 1
- 2 x 10 mg rör vardera med RNas, torkade
Förvara innehållet i rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 4 x 0,5 l + 2 x 10 mg |
| Förpackning | Innehåller: • 4 flaskor Lysis Buffer 1 • 2 rör vardera med RNase, torkade Förvara vid 15 30 –°C. Efter beredning med nukleasfritt vatten, förvara RNase mellan -25 C °och -15 °C. |