missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beskrivning
Thermo Scientific GeneJET Lysis Buffer B is a component of the GeneJET Plant Genomic DNAPurification Mini Kit (K0791/K0792) and may be purchased separately.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lysis buffer |
| Beskrivning | Lysis Buffer B, 15mL, Liquid, Lysis Buffer, Used For DNA Extraction |
| För användning med (applikation) | DNA and RNA purification and analysis, DNA extraction, genomic DNA purification, gDNA from plant and fungi |
| Fysisk form | Liquid |
| Kvantitet | 15 ml |
| Formulering | Liquid |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?