Läs mer
Macherey-Nagel™ Lysisbuffert DL
Produktkod. 15800898
Change view
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15800898 100 ml 100ml
1 options
Produktkod. 15800898 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 740202.32
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    462.92 SEK
    444.00 SEK / 100ml
    Save 18.92 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lysis Buffer DL för användning med NucleoSpin RNA Blood-kit
De NucleoSpin™ 8 RNA Blood kit erbjuder en direkt total blodlys från upp till 400μ L helblod samlas upp i standardbloduppsamlingsrör och förhindrar RNA-nedbrytning under isoleringsproceduren.
  • För användning med NucleoSpin™ 8 RNA-blodsats
  • Lösning som innehåller stora mängder kaotropa joner
  • Tillsammans med buffert RB4, skapar bindningsförhållanden för adsorption av RNA till kiseldioxidmembranet
  • Selektiv erytrocytlys och beredning av en leukocytpellet är inte nödvändig
  • Räcker för 24 x 8 förberedelser
Specifikationer
CAS 593-84-0
Färg Färglös
För användning med (applikation) RNA-isolering
För användning med (utrustning) NucleoSpin™ 8-Blodkit (MPN 740220)
Fysisk form Lösning
Kvantitet 100 ml
Formulering Guanidiniumthiocyanat
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Buffer DL
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidinium thiocyanate