Läs mer
Macherey-Nagel™ Lysbuffert FLB
Beskrivning
NucleoSpin™ 8 / 96 DNA Trace Kit används för isolering av genomiskt DNA från kriminaltekniska prover med användning av antingen ett flexibelt 8-brunnars remsorformat för varierande genomströmning eller ett beprövat 96-brunnars plattformat för hög genomströmning.
- Tidsbesparande parallell isolering av genomiskt DNA från rättsmedicinska prover (t.ex. buckala pinnar, torkade blodfläckar, cigarettfilter)
- Bearbetning möjlig under vakuum eller genom centrifugering
- Lämplig för manuell och automatiserad bearbetning
- Innovativ MN Wash Plate minimerar risken för korskontaminering
- DNA redo att användas för alla typer av enzymatiska reaktioner, t.ex. STR-analys
- Skall endast användas för forskningsändamål
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Guanidinhydroklorid |
| CAS | 50-01-1 |
| Färg | Färglös |
| För användning med (applikation) | Isolering av genomiskt DNA från rättsmedicinska prover |
| För användning med (utrustning) | NucleoSpin 8/96 Trace Kit |
| pH | 7,5 till 8,5 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 500 ml |
| Odör | Luktfri |