Läs mer
Applied Biosystems™ Lysis Buffer, FS
Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
7 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Lysis Buffer, FS är utformad specifikt för att lysera mikrobiella organismer från livsmedels- och miljöprover och förbereda det mikrobiella DNA:t för efterföljande nedströmsanalys med realtids-PCR.
Denna lysbuffert kan användas tillsammans med Proteinas K , FS i Pathatrix™ Auto Instrument eller RapidFinder™ Direkt Lysis arbetsflöden.
När den används som en del av Pathatrix™ Auto Instrument arbetsflöde, en flaska Lysis Buffer, FS räcker för 700 reaktioner.
När den används som en del av RapidFinder™ Direct Lysis arbetsflöde, en flaska Lysis Buffer, FS räcker för 100 reaktioner.
Denna lysbuffert kan användas tillsammans med Proteinas K , FS i Pathatrix™ Auto Instrument eller RapidFinder™ Direkt Lysis arbetsflöden.
När den används som en del av Pathatrix™ Auto Instrument arbetsflöde, en flaska Lysis Buffer, FS räcker för 700 reaktioner.
När den används som en del av RapidFinder™ Direct Lysis arbetsflöde, en flaska Lysis Buffer, FS räcker för 100 reaktioner.
Specifikationer
Specifikationer
| Densitet | 0.99 to 1.01g/mL |
| Beskrivning | Lysis Buffer, FS, 7mL, Liquid, Store at 4°C, 0.99 to 1.01g/mL Density, 1.330 to 1.340 Refractive Index, Water Soluble |
| För användning med (applikation) | Klinisk |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 7 mL |
| Löslighetsinformation | Water soluble |
Endast för testning av livsmedels- och miljöprover.