Läs mer
Macherey-Nagel™ Lysis Buffer ML
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 593-84-0 |
| Färg | Färglös |
| För användning med (applikation) | Rening av nukleinsyra |
| pH | 6,5 till 7,5 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 30 ml |
| Formulering | Guanidiniumtiocyanat; 2-Mercaptotananol; Vatten |
| Odör | Svavelhaltig |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Buffer ML (30 mL)
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- MIXTURE LIST-Contain: guanidinium thiocyanate, 2-mercaptoethanol