Läs mer
Macherey-Nagel™ Lysis Buffer P
Beskrivning
- För användning med NucleoType Seed PCR Kit
- Möjliggör en enkel provberedning
- Lysproceduren frisätter DNA i tillräcklig mängd och kvalitet för att fungera som mall för efterföljande PCR
- Fröprovet placeras i en tillräcklig volym Lysis Buffer P innehållande Proteinas K
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lysis Buffer P |
| För användning med (utrustning) | NucleoType Seed PCR Kit |
| Fysisk form | Separat lyseringsbuffert |
| Kvantitet | 250 ml |