Läs mer
Thermo Scientific™ Lysbuffert, pH 8,0
Produktkod. 15440327
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
15440327 500 mL 500ml
1 options
Produktkod. 15440327 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer J63892.AP
Request Bulk or Custom Format
För isolering av His-tag modifierade proteiner
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Färglös
Kvantitet 500 mL
Formatera Vätska
Produkttyp Celllysreagens
För användning med (applikation) För isolering av His-tag modifierade proteiner
pH 8
Innehåll och lagring Omgivningstemperaturer