Läs mer
Macherey-Nagel™ Lysbuffert T1 Produktkod.: 15809147
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2320.00 SEK
    2292.41 SEK / 1000ml
    Spara 27.59 SEK
    1% Off
Macherey-Nagel™ Lysbuffert T1
Produktkod. 15809147
1000 mL, 1000ml
Kvantitet:
100 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
100ml
Produktkod. 15809147
Brand: Macherey-Nagel™ 740940.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2320.00 SEK
    2292.41 SEK / 1000ml
    Spara 27.59 SEK
    1% Off
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Lyseringsbuffert för isolering och sanering av genomiska DNA-prover med hjälp av kompatibla kit (t.ex. NucleoSpin™ Vävnadssatser, NucleoMag™ DNA-mat).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lysbuffert T1
Färg Färglös
Koncentration Upp till 2 %
För användning med (applikation) Isolering och sanering av DNA
För användning med (utrustning) Kompatibla kit (t.ex. NucleoSpin Tissue-kit, NucleoMag DNA mat)
pH 7,5 till 8,5
Fysisk form Vätska
Kvantitet 1000 mL
Formulering Kemikalieblandning i vatten
Odör Luktfri
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Macherey-Nagel™ Lysbuffert T1 >