Läs mer
Macherey-Nagel™ Lysbuffert T1
Produktkod. 15899137
Kvantitet:
100 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
100ml
Produktkod. 15899137
Brand: Macherey-Nagel™ 740940.100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Lyseringsbuffert för isolering och sanering av genomiska DNA-prover med hjälp av kompatibla kit (t.ex. NucleoSpin™ Vävnadssatser, NucleoMag™ DNA-mat).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lysbuffert T1
Färg Färglös
Koncentration Upp till 2 %
För användning med (applikation) Isolering och sanering av DNA
För användning med (utrustning) Kompatibla kit (t.ex. NucleoSpin Tissue-kit, NucleoMag DNA mat)
pH 7,5 till 8,5
Fysisk form Vätska
Kvantitet 100 mL
Formulering Kemikalieblandning i vatten
Odör Luktfri