Läs mer
Macherey-Nagel™ Lysisbuffert VL, Macherey-Nagel™
Kvantitet:
200 ml
Förpackningsstorlek:
200ml
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 50-01-1, 7732-18-5 |
| CAS Min % | 0.5 |
| CAS Max % | < 66% |
| Färg | Färglös |
| För användning med (applikation) | Rening av DNA |
| För användning med (utrustning) | Compatible kits (NucleoSnap DNA Plasma, NucleoSpin Virus) |
| pH | 4.5 to 5.2 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 200 ml |
| Odör | Odorless |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Buffer VL
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P264-Tvätta vatten grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P330-Skölj munnen.