Läs mer
Lysis Solution for GeneJET Genomic DNA Purification Kit, Thermo Scientific™
Produktkod. 15504414 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
60 ml
Förpackningsstorlek:
60ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
15504414 60 ml 60ml
1 options
Produktkod. 15504414 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer R1511
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Lysis Solution for GeneJET Genomic DNA Purification Kit
Thermo Scientific GeneJET Lysis Solution is a component of the GeneJET Genomic DNA Purification Kit (K0721/K0722) and may be purchased separately.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lysis buffer
Beskrivning Lysis Solution For GeneJET Genomic DNA Purification Kit, 60mL, Liquid, Lysis Buffer, Used For DNA Extraction
För användning med (applikation) DNA and RNA purification and analysis, DNA extraction, genomic DNA purification, gDNA from animal tissues and cells, gDNA from bacteria, gDNA from buccal cells, gDNA from blood (medium-scale, 100μL-1mL)
Fysisk form Liquid
Kvantitet 60 ml
Formulering Liquid