Läs mer
Thermo Scientific™ Lyslösning för GeneJET Plasmid Miniprep Kit
Produktkod. 10397979 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
70 ml
Förpackningsstorlek:
70ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10397979 70 ml 70ml
1 options
Produktkod. 10397979 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R1223
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific GeneJET Lysis Solution är en komponent i GeneJET Plasmid Miniprep Kit och kan köpas separat.
Thermo Scientific GeneJET Lysis Solution är en komponent i GeneJET Plasmid Miniprep Kit (kat. nr. K0502, K0503) och kan köpas separat.
Thermo Scientific GeneJET Lysis Solution är en komponent i GeneJET Plasmid Miniprep Kit (kat. nr. K0502, K0503) och kan köpas separat.
Relaterade produkter
  • Återsuspensionslösning för GeneJET Plasmid Miniprep Kit (kat.nr. R1213)
  • Neutraliseringslösning för GeneJET Plasmid Miniprep Kit (R1233)
  • Tvättlösning för GeneJET Plasmid Miniprep Kit (R1243)
  • Bindande buffert för GeneJET Plasmid Miniprep Kit (R1331)
  • GeneJET NGS Rengöringssats (K0851)
  • Bindande buffert för GeneJET NGS Rengöringssats (R2811)
  • Förtvättbuffert för GeneJET NGS Rengöringssats (R2821)
  • Tvättbuffert för GeneJET NGS Rengöringssats (R2831)
  • GeneJET Plasmid Miniprep Kit (K0502)
  • RNase A (R1253)
  • Elueringsbuffert för GeneJET Plasmid Miniprep Kit (R1263)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Buffert Lysisbuffert
Innehåll och lagring Store at room temperature,-20°C
Beskrivning Lysis Solution
Produktlinje GeneJET
Produkttyp Lyslösning
Kvantitet 70 ml
Form Vätska
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Lysis Solution
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium lauryl sulphate, Sodium hydroxide