Läs mer
Invitrogen™ LysoLight™ Antikroppsmärkningssatser
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18014120
Kvantitet:
3 x 1 mg
3 x 100μ g
500μ g
Produkttyp:
Amine Reactive Dye
Antikroppsmärkningssats
Färg:
Djupröd
Klart
Förpackningsstorlek:
0.5mg
Produktkod. 18014120
Brand: Invitrogen™ L36003
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
De LysoLight Antikroppsmärkningssatser erbjuder en effektiv metod för att konjugera antikroppar med LysoLight färgämnen. Denna process möjliggör specifik och känslig detektering av internaliserade antikroppar i lysosomer med hjälp av fluorescensmikroskopi, flödescytometri eller höginnehållsbildplattformar.
LysoLight Antikroppsmärkningssatser ger ett kraftfullt verktyg för att visualisera den lysosomala lokaliseringen och katabolisk nedbrytning av antikroppar och proteiner. Dessa kit använder en unik fluorofor som endast är aktiv vid enzymatisk klyvning av det lysosomala specifika enzymet, Cathepsin B. Utanför lysosomen, LysoLight färgämnen har liten eller ingen observerbar bakgrundsfluorescens, och endast vid lokalisering till lysosomens proteasrika miljö LysoLight aktiveras och fluorescerar klart grönt eller djupt rött.
Märkningsprotokollet som finns i LysoLight Antibody Labeling Kits innebär en enkel och snabb procedur som säkerställer minimal praktisk tid och tillförlitliga resultat. Satsen innehåller alla nödvändiga reagenser, inklusive LysoLight färgämne, buffertar och reningskolonner för att underlätta antikroppsmärkningsprocessen. De LysoLight reaktivt färgämne som finns i dessa kit reagerar lätt med lysinrester i antikroppar eller proteiner för att ge en kovalent fäst fluorogen sensor. Spin-kolonnerna som ingår i kiten används för att rena den märkta antikroppen från överskott av färgämne med utbyten av 70 –95 %. Satsen innehåller tillräckligt med reagens för tre märkningsreaktioner på 100μ g eller 1 mg antikropp. Användarhandboken beskriver ett allmänt protokoll för användning av den aminreaktiva formen av LysoLight färg för märkning antingen 100μ g eller 1 mg IgG.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Djupröd
Beskrivning LysoLight™ Deep Red Amine Reactive Dye
Detektionsmetod fluorescens
För användning med (applikation) Antikropps- och proteinmärkning
För användning med (utrustning) Flödescytometer, Fluorescensmikroskop, Instrument för högt innehållsanalys
Produkttyp Amine Reactive Dye
Gröna funktioner Förbättrad stabilitet
Produktlinje LysoLight™
Kvantitet 3 x 100μ g
Löslighet DMSO (dimetylsulfoxid)
Excitation/Emission 650/668 nm
Visa mer Visa mindre
Endast för forskning.