Läs mer
Invitrogen™ LysoLight™ Antikroppsmärkningssatser
Beskrivning
LysoLight Antikroppsmärkningssatser ger ett kraftfullt verktyg för att visualisera den lysosomala lokaliseringen och katabolisk nedbrytning av antikroppar och proteiner. Dessa kit använder en unik fluorofor som endast är aktiv vid enzymatisk klyvning av det lysosomala specifika enzymet, Cathepsin B. Utanför lysosomen, LysoLight färgämnen har liten eller ingen observerbar bakgrundsfluorescens, och endast vid lokalisering till lysosomens proteasrika miljö LysoLight aktiveras och fluorescerar klart grönt eller djupt rött.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (applikation) | Antikropps- och proteinmärkning |
| För användning med (utrustning) | Flödescytometer, Fluorescensmikroskop, Instrument för högt innehållsanalys |
| Produkttyp | Amine Reactive Dye |
| Gröna funktioner | Förbättrad stabilitet |
| Produktlinje | LysoLight™ |
| Kvantitet | 3 x 100μ g |
| Löslighet | DMSO (dimetylsulfoxid) |
| Excitation/Emission | 488/525 nm |
Endast för forskning.